Isocianato de 2,4,6-triclorofenilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Isocyanic acid 2,4,6-Trichlorophenyl ester
I0565-1G I0565-5G
TCIAI0565-1GEA 48 EUR
TCIAI0565-1G TCIAI0565-5G
Isocianato de 2,4,6-triclorofenilo ≥98.0% (por GC)
Isocianato de 2,4,6-triclorofenilo
Formula: C₇H₂Cl₃NO
MW: 222.46 g/mol
Pto. Ebullición: 101°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00013845
Núm. CAS: 2505-31-9
UN: 2206
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6fa394c68ac096996f600e001c9936a1401296e0&vid=6fa394c68ac096996f600e001c9936a1401296e0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C