Isocianato de 2-metoxifenilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-Isocyanato-2-methoxybenzene
I0439-25G I0439-5G
TCIAI0439-25GEA 120 EUR
TCIAI0439-25G TCIAI0439-5G
Isocianato de 2-metoxifenilo ≥98.0% (por GC)
Isocianato de 2-metoxifenilo
Formula: C₈H₇NO₂
MW: 149.15 g/mol
Pto. Ebullición: 96°C
Densidad: 1.122
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002004
Núm. CAS: 700-87-8
EINECS: 211-853-5
UN: 2206
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab3adc86c8c3641dc4b01c60b620d79fa9702441&vid=ab3adc86c8c3641dc4b01c60b620d79fa9702441&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %