Isocianato de o-tolilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Isocianato de 2-metilfenilo
T0320-25G T0320-5G
TCIAT0320-25GEA 83 EUR
TCIAT0320-25G TCIAT0320-5G
Isocianato de o-tolilo ≥98.0% (por GC)
Isocianato de o-tolilo
Formula: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Pto. Ebullición: 186°C
Densidad: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 92°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002009
Núm. CAS: 614-68-6
EINECS: 210-389-0
UN: 2206
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=14f3fe9a5feedc0de8f3448d406b4fb5ace24b65&vid=14f3fe9a5feedc0de8f3448d406b4fb5ace24b65&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %