Isocianato de α,α,α-trifluoro-m-tolilo ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
Isocianato de 3-(trifluorometil)fenilo
I0340-25G
I0340-5G
TCIAI0340-25GEA
111
EUR
TCIAI0340-25G
TCIAI0340-5G
Isocianato de α,α,α-trifluoro-m-tolilo ≥96.0% (por GC)
Isocianato de α,α,α-trifluoro-m-tolilo
Formula:
C₈H₄F₃NO MW: 187.12 g/mol Pto. Ebullición: 104°C Pto. de fusión: -26 Pto. de inflamación: 59°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00002020 Núm. CAS: 329-01-1 EINECS: 206-341-3 UN: 2285 ADR: 6.1 II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |