Isocianato de 3-metoxifenilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-Isocyanato-3-methoxybenzene
I0551-25G I0551-5G
TCIAI0551-25GEA 190 EUR
TCIAI0551-25G TCIAI0551-5G
Isocianato de 3-metoxifenilo ≥97.0% (por GC)
Isocianato de 3-metoxifenilo
Formula: C₈H₇NO₂
MW: 149.15 g/mol
Pto. Ebullición: 94
Densidad: 1.13
Pto. de inflamación: 96°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002019
Núm. CAS: 18908-07-1
EINECS: 242-658-3
UN: 2206
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=61cf33b8754c3bbecb428eede4f6db5c2aa6000b&vid=61cf33b8754c3bbecb428eede4f6db5c2aa6000b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %