Isocianato de m-tolilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Isocianato de 3-metilfenilo
T0721-25ML T0721-500ML
TCIAT0721-25MLEA 35 EUR
TCIAT0721-25ML TCIAT0721-500ML
Isocianato de m-tolilo ≥99.0% (por GC)
Isocianato de m-tolilo
Formula: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Pto. Ebullición: 96°C
Pto. de fusión: 195…198 °C
Densidad: 1,033 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 65°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002021
Núm. CAS: 621-29-4
EINECS: 210-676-0
UN: 2206
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd069c62d6fe01949817522263ec68766be436b9&vid=bd069c62d6fe01949817522263ec68766be436b9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %