Isocianato de α,α,α-trifluoro-p-tolilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Isocianato de 4-(trifluorometil)fenilo
T2403-25G T2403-5G
TCIAT2403-25GEA 175 EUR
TCIAT2403-25G TCIAT2403-5G
Isocianato de α,α,α-trifluoro-p-tolilo ≥98.0% (por GC)
Isocianato de α,α,α-trifluoro-p-tolilo
Formula: C₈H₄F₃NO
Pto. Ebullición: 59°C
Pto. de fusión: 58…59 °C
Densidad: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 69°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002028
Núm. CAS: 1548-13-6
EINECS: 216-284-6
UN: 2285
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c8636c1520dc8fe40127205a8d7c695b4afeb70d&vid=c8636c1520dc8fe40127205a8d7c695b4afeb70d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %