Isocianato de 4-metoxifenilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-Isocyanato-4-methoxybenzene
I0440-25G
I0440-5G
TCIAI0440-25GEA
136
EUR
TCIAI0440-25G
TCIAI0440-5G
Isocianato de 4-metoxifenilo ≥98.0% (por GC)
Isocianato de 4-metoxifenilo
Formula:
C₈H₇NO₂ MW: 149.15 g/mol Pto. Ebullición: 133°C Densidad: 1.1559 Pto. de inflamación: 98°C |
Número MDL:
MFCD00002026 Núm. CAS: 5416-93-3 EINECS: 226-513-1 UN: 2206 ADR: 6.1 III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...