Isocianato de p-tolilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
T0321-25G T0321-100G
TCIAT0321-25GEA 57 EUR
TCIAT0321-25G TCIAT0321-100G
Isocianato de p-tolilo ≥98.0% (por GC)
Isocianato de p-tolilo
Formula: C₈H₇NO
Pto. Ebullición: 74°C
Densidad: 1,056 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 66°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002029
Núm. CAS: 622-58-2
EINECS: 210-743-4
UN: 2206
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ece0441b7a317ee5bc37242ec47f70eae5f00f76&vid=ece0441b7a317ee5bc37242ec47f70eae5f00f76&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %