Isocianato de octadecilo ≥80.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Stearyl isocyanate, Isocyanic acid octadecyl ester, Isocyanic acid stearyl ester
I0130-25G I0130-250G
TCIAI0130-25GEA 16 EUR
TCIAI0130-25G TCIAI0130-250G
Isocianato de octadecilo ≥80.0% (por GC)
Isocianato de octadecilo
Formula: C₁₉H₃₇NO
MW: 295.51 g/mol
Pto. Ebullición: 220°C
Pto. de inflamación: 202°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002041
Núm. CAS: 112-96-9
EINECS: 204-019-7
UN: 2206
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f731cadd6bcde4827f9f04d7130d1e1389df09e0&vid=f731cadd6bcde4827f9f04d7130d1e1389df09e0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 80.0 %