Isotiocianato de m-tolilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
I0459-25G
I0459-5G
TCIAI0459-25GEA
166
EUR
TCIAI0459-25G
TCIAI0459-5G
Isotiocianato de m-tolilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Isotiocianato de m-tolilo
Formula:
C₈H₇NS MW: 149.22 g/mol Pto. Ebullición: 240°C Pto. de fusión: -20 Pto. de inflamación: 105°C |
Número MDL:
MFCD00004807 Núm. CAS: 621-30-7 EINECS: 210-677-6 UN: 2810 ADR: 6.1 III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Butylamine Method) | min. 98.0 % |