Isotiocianato de p-tolilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4-Metilfenilo isotiocianato
I0393-25G I0393-5G
TCIAI0393-25GEA 136 EUR
TCIAI0393-25G TCIAI0393-5G
Isotiocianato de p-tolilo ≥98.0% (por GC)
Isotiocianato de p-tolilo
Formula: C₈H₇NS
MW: 149,22 g/mol
Pto. Ebullición: 237 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 27…30 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004813
Núm. CAS: 622-59-3
EINECS: 210-745-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=261533ecfc597615fa4045dc9ab672f73e2f8a99&vid=261533ecfc597615fa4045dc9ab672f73e2f8a99&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %