Isotiocianato de 1-propilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
I0388-25ML I0388-5ML
TCIAI0388-25MLEA 90 EUR
TCIAI0388-25ML TCIAI0388-5ML
Isotiocianato de 1-propilo ≥98.0% (por GC)
Isotiocianato de 1-propilo
Formula: C₄H₇NS
MW: 101.17 g/mol
Pto. Ebullición: 153°C
Densidad: 0.9909
Pto. de inflamación: –15°C
Número MDL: MFCD00004823
Núm. CAS: 628-30-8
EINECS: 211-035-8
UN: 2924
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f086065bb175113421c0f70c30cd818842ccee62&vid=f086065bb175113421c0f70c30cd818842ccee62&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %