4-Metoxitiofenol ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
M1333-25G M1333-5G
TCIAM1333-25GEA 125 EUR
TCIAM1333-25G TCIAM1333-5G
4-Metoxitiofenol ≥96.0% (por GC)
4-Metoxitiofenol
Formula: C₇H₈OS
Pto. Ebullición: 227°C
Pto. de fusión: 42 °C
Densidad: 1,1397 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 96°C
Número MDL: MFCD00004849
Núm. CAS: 696-63-9
EINECS: 211-799-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd835acf17714a69d121bbe4f221c5df4c91fc1d&vid=fd835acf17714a69d121bbe4f221c5df4c91fc1d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %