2,4,6-Tribromoanísol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
T2301-25G T2301-5G
TCIAT2301-25GEA 119 EUR
TCIAT2301-25G TCIAT2301-5G
2,4,6-Tribromoanísol ≥98.0% (por GC)
2,4,6-Tribromoanísol
Formula: C₇H₅Br₃O
Pto. Ebullición: 299°C
Pto. de fusión: 84…88 °C
Densidad: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00192510
Núm. CAS: 607-99-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c8a8932bc0cd282d451b591211354630d50a2277&vid=c8a8932bc0cd282d451b591211354630d50a2277&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 90.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency