Éter dimetílico del dietilenglicol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Bis(2-metoxietil) éter
B0498-25ML B0498-500ML
TCIAB0498-25MLEA 18 EUR
TCIAB0498-25ML TCIAB0498-500ML
Éter dimetílico del dietilenglicol ≥99.0% (por GC)
Éter dimetílico del dietilenglicol
Formula: C₆H₁₄O₃
MW: 134,18 g/mol
Pto. Ebullición: 162°C
Pto. de fusión: -68°C
Densidad: 0,944 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 50°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008503
Núm. CAS: 111-96-6
EINECS: 203-924-4
UN: 3271
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,03165
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a33c2deed6b282fc4aa1aa92a9763cb2635a44e9&vid=a33c2deed6b282fc4aa1aa92a9763cb2635a44e9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %