1-Metoxinaftaleno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M0116-25G M0116-500G
TCIAM0116-25GEA 19 EUR
TCIAM0116-25G TCIAM0116-500G
1-Metoxinaftaleno ≥98.0% (por GC)
1-Metoxinaftaleno
Formula: C₁₁H₁₀O
Pto. Ebullición: 271°C
Pto. de fusión: 6°C
Densidad: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00003924
Núm. CAS: 2216-69-5
EINECS: 218-696-1
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8096099352a13a8ced925d6aaafd87f6941786ec&vid=8096099352a13a8ced925d6aaafd87f6941786ec&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %