m-Cimene ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C0798-0.1ML C0798-1ML
TCIAC0798-0.1MLEA 31 EUR
TCIAC0798-0.1ML TCIAC0798-1ML
m-Cimene ≥99.0% (por GC)
m-Cimene
Formula: C₁₀H₁₄
Pto. Ebullición: 175 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –63,8 °C
Densidad: 0,865 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 47°C
Número MDL: MFCD00008891
Núm. CAS: 535-77-3
EINECS: 208-617-9
UN: 2046
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,02763
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=efb33649c957a6634261eafdf1ea02e1cc5c82c7&vid=efb33649c957a6634261eafdf1ea02e1cc5c82c7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %