p-Cimene ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C0513-25ML C0513-500ML
TCIAC0513-25MLEA 16 EUR
TCIAC0513-25ML TCIAC0513-500ML
p-Cimene ≥95.0% (por GC)
p-Cimene
Formula: C₁₀H₁₄
Pto. Ebullición: 176°C
Pto. de fusión: –67,9 °C
Densidad: 0,8573 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 52°C
Número MDL: MFCD00008893
Núm. CAS: 99-87-6
EINECS: 202-796-7
UN: 2046
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,02763
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28424df2791676891ccbec04b9953a1c10f1f481&vid=28424df2791676891ccbec04b9953a1c10f1f481&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %