1-Metilpirrolidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
M0415-25ML M0415-500ML M0415-100ML
TCIAM0415-25MLEA 17 EUR
TCIAM0415-25ML TCIAM0415-500ML TCIAM0415-100ML
1-Metilpirrolidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Metilpirrolidina
Formula: C₅H₁₁N
Pto. Ebullición: 80 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –76 °C
Densidad: 0,799 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 3°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003173
Núm. CAS: 120-94-5
EINECS: 204-438-5
UN: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=415e86e1258b3058d9e0c924d7e8621be209b16c&vid=415e86e1258b3058d9e0c924d7e8621be209b16c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %