4-Nitrochalcona ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Nitrobenzylidenacetophenone
N0839-25G N0839-5G
TCIAN0839-25GEA 165 EUR
TCIAN0839-25G TCIAN0839-5G
4-Nitrochalcona ≥95.0% (por GC)
4-Nitrochalcona
Formula: C₁₅H₁₁NO₃
MW: 253,26 g/mol
Pto. de fusión: 165 °C
Número MDL: MFCD00007382
Núm. CAS: 1222-98-6
EINECS: 214-949-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c1e05b9957231040daee236cf337f05a99d5e73&vid=8c1e05b9957231040daee236cf337f05a99d5e73&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 163.0 to 167.0 deg-C