2,2-Difluoroetanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D4128-5G D4128-25G
TCIAD4128-5GEA 19 EUR
TCIAD4128-5G TCIAD4128-25G
2,2-Difluoroetanol ≥98.0% (por GC)
2,2-Difluoroetanol
Formula: C₂H₄F₂O
Pto. Ebullición: 96°C
Pto. de fusión: –28,2 °C
Densidad: 1,296 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00042248
Núm. CAS: 359-13-7
UN: 1987
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=10ac6dc447282caea9bb1ee4084dfabba822b20a&vid=10ac6dc447282caea9bb1ee4084dfabba822b20a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %