Ácido 2,2-dimetilvalérico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
D2320-25ML D2320-5ML
TCIAD2320-25MLEA 387 EUR
TCIAD2320-25ML TCIAD2320-5ML
Ácido 2,2-dimetilvalérico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2,2-dimetilvalérico
Formula: C₇H₁₄O₂
Pto. Ebullición: 110°C
Densidad: 0,9189 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00021686
Núm. CAS: 1185-39-3
EINECS: 214-682-4
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=35b7cb41a143d88c5ab61ce9bbe812253f89fbb6&vid=35b7cb41a143d88c5ab61ce9bbe812253f89fbb6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %