2,3,6-Trifluorobenzaldehído ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T2318-1G T2318-5G
TCIAT2318-1GEA 18 EUR
TCIAT2318-1G TCIAT2318-5G
2,3,6-Trifluorobenzaldehído ≥98.0% (por GC)
2,3,6-Trifluorobenzaldehído
Formula: C₇H₃F₃O
MW: 160,1 g/mol
Pto. de inflamación: 76°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00061195
Núm. CAS: 104451-70-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f201dcf23284f41431bef4697b3ddc8ece961332&vid=f201dcf23284f41431bef4697b3ddc8ece961332&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %