2,3-Difluoropiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D3892-1G D3892-5G
TCIAD3892-1GEA 50 EUR
TCIAD3892-1G TCIAD3892-5G
2,3-Difluoropiridina ≥98.0% (por GC)
2,3-Difluoropiridina
Formula: C₅H₃F₂N
Pto. Ebullición: 126°C
Pto. de inflamación: 31°C
Número MDL: MFCD04114143
Núm. CAS: 1513-66-2
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=93b916641e56415bfbfb7bcb50fb15dad20b70f9&vid=93b916641e56415bfbfb7bcb50fb15dad20b70f9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %