2,3-Dihidroxinaftaleno ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Naftaleno-2,3-diol
D0593-25G D0593-250G
TCIAD0593-25GEA 40 EUR
TCIAD0593-25G TCIAD0593-250G
2,3-Dihidroxinaftaleno ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,3-Dihidroxinaftaleno
Formula: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Pto. Ebullición: 354 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 151…152 °C
Densidad: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004073
Núm. CAS: 92-44-4
EINECS: 202-156-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=134ae5164be2a1eb4aef2b4b13e914f600acad54&vid=134ae5164be2a1eb4aef2b4b13e914f600acad54&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 162.0 to 165.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency