2,4,5-Trifluorobenzaldehído ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

T2319-1G T2319-5G
TCIAT2319-1GEA 22 EUR
TCIAT2319-1G TCIAT2319-5G
2,4,5-Trifluorobenzaldehído ≥98.0% (por GC)
2,4,5-Trifluorobenzaldehído
Formula: C₇H₃F₃O
MW: 160,1 g/mol
Pto. Ebullición: 174 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,408 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 59°C
Número MDL: MFCD00061196
Núm. CAS: 165047-24-5
UN: 1989
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc437366df19aae8f54199a250fff23d441ee30c&vid=bc437366df19aae8f54199a250fff23d441ee30c&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR