2,4,6-Trifluorobenzaldehído ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T2320-1G T2320-5G
TCIAT2320-1GEA 25 EUR
TCIAT2320-1G TCIAT2320-5G
2,4,6-Trifluorobenzaldehído ≥98.0% (por GC)
2,4,6-Trifluorobenzaldehído
Formula: C₇H₃F₃O
MW: 160,1 g/mol
Número MDL: MFCD00061197
Núm. CAS: 58551-83-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=86d072535cd9e9c499eac950d274b33bedb3ac51&vid=86d072535cd9e9c499eac950d274b33bedb3ac51&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 69.0 deg-C