2,4-Dicloropirimidina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D2310-25G D2310-5G
TCIAD2310-25GEA 70 EUR
TCIAD2310-25G TCIAD2310-5G
2,4-Dicloropirimidina ≥98.0% (por GC)
2,4-Dicloropirimidina
Formula: C₄H₂Cl₂N₂
MW: 148,98 g/mol
Pto. Ebullición: 101°C
Pto. de fusión: 61 °C
Número MDL: MFCD00006061
Núm. CAS: 3934-20-1
EINECS: 223-508-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19f72e9417fbe7aec4dcfe8b55985780b54b379f&vid=19f72e9417fbe7aec4dcfe8b55985780b54b379f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 62.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency