2,4-Dimetil-3-pentanol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D2387-25ML D2387-500ML
TCIAD2387-25MLEA 16 EUR
TCIAD2387-25ML TCIAD2387-500ML
2,4-Dimetil-3-pentanol ≥99.0% (por GC)
2,4-Dimetil-3-pentanol
Formula: C₇H₁₆O
Pto. Ebullición: 136°C
Pto. de fusión: –70 °C
Densidad: 0,8445 g/cm³ (0 °C)
Pto. de inflamación: 37°C
Número MDL: MFCD00008921
Núm. CAS: 600-36-2
EINECS: 209-993-7
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef40bed8857a93b8c958c9ed17ad9e83038017e6&vid=ef40bed8857a93b8c958c9ed17ad9e83038017e6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %