Cloruro de 2,5-difluorobenzoilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
D3406-25G D3406-5G
TCIAD3406-25GEA 106 EUR
TCIAD3406-25G TCIAD3406-5G
Cloruro de 2,5-difluorobenzoilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 2,5-difluorobenzoilo
Formula: C₇H₃ClF₂O
MW: 176.55 g/mol
Pto. Ebullición: 93°C
Densidad: 1.42
Pto. de inflamación: 59°C
Número MDL: MFCD00009929
Núm. CAS: 35730-09-7
EINECS: 252-701-8
UN: 2920
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39dc015ffd6e706e64ff282ecd0a3abac214c22d&vid=39dc015ffd6e706e64ff282ecd0a3abac214c22d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %