2,5-Dimetil-1,5-hexadieno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2,5-Dimetilhexa-1,5-dieno
D0734-25ML D0734-5ML
TCIAD0734-25MLEA 152 EUR
TCIAD0734-25ML TCIAD0734-5ML
2,5-Dimetil-1,5-hexadieno ≥98.0% (por GC)
2,5-Dimetil-1,5-hexadieno
Formula: C₈H₁₄
MW: 110,2 g/mol
Pto. Ebullición: 116°C
Pto. de fusión: –75,6 °C
Densidad: 0,743 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 10°C
Número MDL: MFCD00008602
Núm. CAS: 627-58-7
EINECS: 211-003-3
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=451ef518ea3504bc637429fdac5ef05953fa8913&vid=451ef518ea3504bc637429fdac5ef05953fa8913&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %