2,5-Dimetilindol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D3698-1G D3698-5G
TCIAD3698-1GEA 51 EUR
TCIAD3698-1G TCIAD3698-5G
2,5-Dimetilindol ≥97.0% (por GC)
2,5-Dimetilindol
Formula: C₁₀H₁₁N
Pto. Ebullición: 282 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 116 °C
Densidad: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00005621
Núm. CAS: 1196-79-8
EINECS: 214-816-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=30a65b06d9f7620a630c7ef450a7fe5944fc9016&vid=30a65b06d9f7620a630c7ef450a7fe5944fc9016&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C