2,5-Dimetilpirazina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D2171-25ML D2171-500ML D2171-100ML
TCIAD2171-25MLEA 69 EUR
TCIAD2171-25ML TCIAD2171-500ML TCIAD2171-100ML
2,5-Dimetilpirazina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,5-Dimetilpirazina
Formula: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Pto. Ebullición: 155 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 15 °C
Densidad: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 64°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006147
Núm. CAS: 123-32-0
EINECS: 204-618-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c8c466f0f8007c07ffefde5e67d001e42d040ed&vid=2c8c466f0f8007c07ffefde5e67d001e42d040ed&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %