2,6-Di-terc-butilnaftaleno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D2369-5G D2369-25G
TCIAD2369-5GEA 52 EUR
TCIAD2369-5G TCIAD2369-25G
2,6-Di-terc-butilnaftaleno ≥98.0% (por GC)
2,6-Di-terc-butilnaftaleno
Formula: C₁₈H₂₄
MW: 240,39 g/mol
Número MDL: MFCD00004110
Núm. CAS: 3905-64-4
EINECS: 223-461-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=881c5b109d7a4ea73051c785a711e096a582fe12&vid=881c5b109d7a4ea73051c785a711e096a582fe12&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 150.0 deg-C