Cloruro de 2,6-diclorobenzoilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2,6-Dichlorobenzoyl Chloride
D2064-25G D2064-500G D2064-100G
TCIAD2064-25GEA 57 EUR
TCIAD2064-25G TCIAD2064-500G TCIAD2064-100G
Cloruro de 2,6-diclorobenzoilo ≥98.0% (por GC)
Cloruro de 2,6-diclorobenzoilo
Formula: C₇H₃Cl₃O
MW: 209.46 g/mol
Pto. Ebullición: 127°C
Pto. de fusión: 18
Pto. de inflamación: 147°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000662
Núm. CAS: 4659-45-4
EINECS: 225-102-4
UN: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4feb89aaa3979701564b7d4b733941aec51a03ba&vid=4feb89aaa3979701564b7d4b733941aec51a03ba&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %