Teobromina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3,7-Dihidro-3,7-dimetil-1H-purina-2,6-diona
T0178-25G T0178-500G T0178-100G
TCIAT0178-25GEA 36 EUR
TCIAT0178-25G TCIAT0178-500G TCIAT0178-100G
Teobromina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Teobromina
Formula: C₇H₈N₄O₂
MW: 180,17 g/mol
Pto. de fusión: 350 °C
Densidad: 1,419 g/cm³ (25 °C)
Número MDL: MFCD00022830
Núm. CAS: 83-67-0
EINECS: 201-494-2
Índice Merck: 14,09282
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eff53f59620a1db183f5f7fa2b6d64fe205c5c9f&vid=eff53f59620a1db183f5f7fa2b6d64fe205c5c9f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %