2,6-Dihidroxinaftaleno ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Naftaleno-2,6-diol
D0956-25G D0956-5G
TCIAD0956-25GEA 216 EUR
TCIAD0956-25G TCIAD0956-5G
2,6-Dihidroxinaftaleno ≥95.0% (por GC)
2,6-Dihidroxinaftaleno
Formula: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Pto. Ebullición: 375 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 220 °C
Densidad: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004082
Núm. CAS: 581-43-1
EINECS: 209-465-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6949915e813308448f2b8b2397d06d507770656e&vid=6949915e813308448f2b8b2397d06d507770656e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %