2,6-Dimetilpirazina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D1527-25G D1527-5G
TCIAD1527-25GEA 36 EUR
TCIAD1527-25G TCIAD1527-5G
2,6-Dimetilpirazina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,6-Dimetilpirazina
Formula: C₆H₈N₂
MW: 108.14 g/mol
Pto. Ebullición: 155°C
Pto. de inflamación: 52°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006148
Núm. CAS: 108-50-9
EINECS: 203-589-4
UN: 1325
ADR: 4.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1cfd176bdacf05c701d498c0b7dc51c1ce5ae7f&vid=b1cfd176bdacf05c701d498c0b7dc51c1ce5ae7f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 35.0 to 39.0 deg-C