Ácido piridina-2,6-dicarboxílico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
P0554-25G P0554-500G P0554-100G
TCIAP0554-25GEA 20 EUR
TCIAP0554-25G TCIAP0554-500G TCIAP0554-100G
Ácido piridina-2,6-dicarboxílico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido piridina-2,6-dicarboxílico
Formula: C₇H₅NO₄
Pto. Ebullición: 357 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 252°C
Pto. de inflamación: 188 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006299
Núm. CAS: 499-83-2
EINECS: 207-894-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=113734767f845c8e82fbb084f4189bf2c50631f2&vid=113734767f845c8e82fbb084f4189bf2c50631f2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency