2,7-Dihidroxinaftaleno ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Naftaleno-2,7-diol
D0594-25G D0594-500G D0594-100G
TCIAD0594-25GEA 24 EUR
TCIAD0594-25G TCIAD0594-500G TCIAD0594-100G
2,7-Dihidroxinaftaleno ≥99.0% (por GC)
2,7-Dihidroxinaftaleno
Formula: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Pto. Ebullición: 375 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 185 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004085
Núm. CAS: 582-17-2
EINECS: 209-478-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8374b746307ca163aee6b979346836218201e4e7&vid=8374b746307ca163aee6b979346836218201e4e7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (GC) min. 99.0 %