(±)-2-Aminobutan-1-ol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
A0684-25G A0684-500G
TCIAA0684-25GEA 16 EUR
TCIAA0684-25G TCIAA0684-500G
(±)-2-Aminobutan-1-ol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(±)-2-Aminobutan-1-ol
Formula: C₄H₁₁NO
Pto. Ebullición: 180°C
Pto. de fusión: –2 °C
Densidad: 0,944 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 84°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008095
Núm. CAS: 96-20-8
EINECS: 202-488-2
UN: 3267
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,00427
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4638e76639d53b81ce5b0536bd93e942aa986da7&vid=4638e76639d53b81ce5b0536bd93e942aa986da7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %