2-Amino-5-bromo-3-metilpiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Amino-5-bromo-3-picoline, 5-Bromo-3-methylpyridin-2-amine, 5-Bromo-3-methyl-2-pyridylamine
A2154-1G A2154-5G
TCIAA2154-1GEA 17 EUR
TCIAA2154-1G TCIAA2154-5G
2-Amino-5-bromo-3-metilpiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Amino-5-bromo-3-methylpyridine
Formula: C₆H₇BrN₂
MW: 187,04 g/mol
Número MDL: MFCD00068232
Núm. CAS: 3430-21-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e25069d992bc845a1830e2cf2e5f528b39cc6798&vid=e25069d992bc845a1830e2cf2e5f528b39cc6798&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 91.0 to 95.0 deg-C