6-Amino-3-bromo-2-metilpiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Amino-5-bromo-6-metilpiridina, 2-Amino-5-bromo-6-picolina, 3-Bromo-2-metil-6-piridilamina, 6-Amino-3-bromo-2-picolina, 5-Bromo-6-metil-2-piridilamina
A1889-1G A1889-5G
TCIAA1889-1GEA 18 EUR
TCIAA1889-1G TCIAA1889-5G
6-Amino-3-bromo-2-metilpiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
6-Amino-3-bromo-2-metilpiridina
Formula: C₆H₇BrN₂
Número MDL: MFCD00068230
Núm. CAS: 42753-71-9
EINECS: 255-927-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21c0d386ff3b8e3f14386476b7cb78710ddf77fa&vid=21c0d386ff3b8e3f14386476b7cb78710ddf77fa&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 81.0 to 85.0 deg-C