2-Amino-5-fluoropiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A1664-1G A1664-5G
TCIAA1664-1GEA 23 EUR
TCIAA1664-1G TCIAA1664-5G
2-Amino-5-fluoropiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Amino-5-fluoropiridina
Formula: C₅H₅FN₂
Número MDL: MFCD01861120
Núm. CAS: 21717-96-4
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1363fe35f6160a3709837f78780a74468ce034bd&vid=1363fe35f6160a3709837f78780a74468ce034bd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C