2-Amino-5-metilpiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Amino-5-picolina, 5-Metil-2-piridilamina
A0732-25G A0732-500G
TCIAA0732-25GEA 37 EUR
TCIAA0732-25G TCIAA0732-500G
2-Amino-5-metilpiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Amino-5-metilpiridina
Formula: C₆H₈N₂
MW: 108.14 g/mol
Pto. Ebullición: 227,1
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006328
Núm. CAS: 1603-41-4
EINECS: 216-503-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f8fd96855ac1267308e8f3ad9518db580909436&vid=2f8fd96855ac1267308e8f3ad9518db580909436&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 76.0 to 79.0 deg-C