2-Amino-6-bromopiridina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
6-Bromo-2-piridilamina
A1529-25G
A1529-5G
TCIAA1529-25GEA
160
EUR
TCIAA1529-25G
TCIAA1529-5G
2-Amino-6-bromopiridina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-Amino-6-bromopiridina
Formula:
C₅H₅BrN₂ |
Número MDL:
MFCD00137843 Núm. CAS: 19798-81-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Gray to Brown powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Methanol | very faint turbidity |
Melting point | 87.0 to 91.0 deg-C |