2-Amino-6-metil-3-nitropiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 6-Methyl-3-nitro-2-pyridylamine, 6-Methyl-3-nitropyridin-2-amine, 2-Amino-3-nitro-6-picoline, 2-Amino-3-nitro-6-picoline
A2334-1G A2334-5G
TCIAA2334-1GEA 26 EUR
TCIAA2334-1G TCIAA2334-5G
2-Amino-6-metil-3-nitropiridina ≥98.0% (por GC)
2-Amino-6-methyl-3-nitropyridine
Formula: C₆H₇N₃O₂
MW: 153,14 g/mol
Número MDL: MFCD00047443
Núm. CAS: 21901-29-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c33fd2471b26f84c366b006e69360262206fe88e&vid=c33fd2471b26f84c366b006e69360262206fe88e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 154.0 to 158.0 deg-C