2-Amino-6-metilpiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Amino-6-picolina, 6-Metil-2-piridilamina
A0403-25G A0403-500G A0403-100G
TCIAA0403-25GEA 16 EUR
TCIAA0403-25G TCIAA0403-500G TCIAA0403-100G
2-Amino-6-metilpiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Amino-6-metilpiridina
Formula: C₆H₈N₂
Pto. Ebullición: 209°C
Pto. de fusión: 40…43 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006331
Núm. CAS: 1824-81-3
EINECS: 217-360-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e348e052fac5f7a0554fc92f9c93ad8bf48a6d7a&vid=e348e052fac5f7a0554fc92f9c93ad8bf48a6d7a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 45.0 deg-C
Solubility in Water very faint turbidity