Antranilato de etilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Aminobenzoic acid ethyl ester, o-Aminobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 2-aminobenzoate
A0499-25ML A0499-500ML A0499-100ML
TCIAA0499-25MLEA 18 EUR
TCIAA0499-25ML TCIAA0499-500ML TCIAA0499-100ML
Antranilato de etilo ≥99.0% (por GC)
Antranilato de etilo
Formula: C₉H₁₁NO₂
Pto. Ebullición: 268 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 138°C
Número MDL: MFCD00007711
Núm. CAS: 87-25-2
EINECS: 201-735-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af2cb03370f4ff17d397995152c04def89289014&vid=af2cb03370f4ff17d397995152c04def89289014&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %